tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965122-1G OR965122-500MG
APOSOR965122-1GEA 2950 DKK
APOSOR965122-1G APOSOR965122-500MG
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059333
CAS-nummer: 479622-36-1