2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxyphenethyl alcohol
OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 502 DKK
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molekylvægt: 138.17 g/mol
Kogepunkt: 168…173 °C
Massefylde: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 13398-94-2