3-Ethylpyridin-2-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965045-10G OR965045-1G OR965045-5G
APOSOR965045-10GEA 6490 DKK
APOSOR965045-10G APOSOR965045-1G APOSOR965045-5G
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
3-Ethylpyridin-2-amine
Formel: C₇H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774120
CAS-nummer: 42753-67-3