3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR965026-100G OR965026-25G OR965026-5G
APOSOR965026-100GEA 2180 DKK
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G APOSOR965026-5G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Formel: C₅H₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798186
CAS-nummer: 14320-38-8
UN nummer: 1987
ADR: 3,III