1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965024-1G
OR965024-5G
APOSOR965024-1GEA
1430
DKK
APOSOR965024-1G
APOSOR965024-5G
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03834530 CAS-nummer: 696647-92-4 |