2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9650-1G OR9650-250MG
APOSOR9650-1GEA 985 DKK
APOSOR9650-1G APOSOR9650-250MG
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08146610
CAS-nummer: 15182-06-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III