3-Chloropropyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964999-100G OR964999-25G OR964999-500G
APOSOR964999-100GEA 226 DKK
APOSOR964999-100G APOSOR964999-25G APOSOR964999-500G
3-Chloropropyl acetate 97%
3-Chloropropyl acetate
Formel: C₅H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001000
CAS-nummer: 628-09-1