Ethyl thiazole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964945-1G OR964945-250MG
APOSOR964945-1GEA 0 DKK
APOSOR964945-1G APOSOR964945-250MG
Ethyl thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl thiazole-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204689
CAS-nummer: 14527-42-5