5-Methoxy-7-azaindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964856-1G OR964856-5G
APOSOR964856-1GEA 0 DKK
APOSOR964856-1G APOSOR964856-5G
5-Methoxy-7-azaindole 97%
5-Methoxy-7-azaindole
Formel: C8H8N2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659675
CAS-nummer: 183208-36-8