1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964809-1G OR964809-250MG
APOSOR964809-1GEA 2330 DKK
APOSOR964809-1G APOSOR964809-250MG
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
1-Chloro-7-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907915
CAS-nummer: 24188-80-5