5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9648-250MG OR9648-1G OR9648-5G
APOSOR9648-250MGEA 634 DKK
APOSOR9648-250MG APOSOR9648-1G APOSOR9648-5G
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
5-(2-Furyl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410257
CAS-nummer: 857283-84-2