5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(2-Chlorophenyl)isoxazole-5-amine
OR964757-1G OR964757-250MG
APOSOR964757-1GEA 2620 DKK
APOSOR964757-1G APOSOR964757-250MG
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06199356
CAS-nummer: 27025-74-7