3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR964735-250MG OR964735-5G OR964735-25G
APOSOR964735-250MGEA 0 DKK
APOSOR964735-250MG APOSOR964735-5G APOSOR964735-25G
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Formel: C₄H₇N·HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658391
CAS-nummer: 88211-50-1