1,2-Phenylendiaceticsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964730-25G OR964730-5G
APOSOR964730-25GEA 426 DKK
APOSOR964730-25G APOSOR964730-5G
1,2-Phenylendiaceticsyre 95%
1,2-Phenylendiaceticsyre
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004329
CAS-nummer: 7500-53-0