3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-DL-β-HoPhe-OH, DL-β-Homophenylalanine
OR964701-1G OR964701-5G
APOSOR964701-1GEA 1370 DKK
APOSOR964701-1G APOSOR964701-5G
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
3-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090626
CAS-nummer: 15099-85-1