6-Chloro-L-Tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-2-Amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Cl)-OH
OR964662-1G
OR964662-250MG
OR964662-500MG
OR964662-100MG
APOSOR964662-1GEA
5180
DKK
APOSOR964662-1G
APOSOR964662-250MG
APOSOR964662-500MG
APOSOR964662-100MG
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
6-Chloro-L-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Molekylvægt: 238.7 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683925 CAS-nummer: 33468-35-8 |