6-Chloro-L-Tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964662-1G
OR964662-250MG
OR964662-500MG
OR964662-100MG
APOSOR964662-1GEA
5180
DKK
APOSOR964662-1G
APOSOR964662-250MG
APOSOR964662-500MG
APOSOR964662-100MG
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
6-Chloro-L-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02683925 CAS-nummer: 33468-35-8 |