Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR964505-100G OR964505-25G OR964505-5G
APOSOR964505-100GEA 3450 DKK
APOSOR964505-100G APOSOR964505-25G APOSOR964505-5G
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Formel: C₁₇H₂₃NO₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038258
CAS-nummer: 35793-73-8