Acetyl-L-threonine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 DKK
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Formel: C₆H₁₁NO₄
Smeltepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037810
CAS-nummer: 17093-74-2