(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964492-1G OR964492-5G
APOSOR964492-1GEA 183 DKK
APOSOR964492-1G APOSOR964492-5G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656491
CAS-nummer: 139306-10-8