(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964438-1G OR964438-5G
APOSOR964438-1GEA 183 DKK
APOSOR964438-1G APOSOR964438-5G
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid
Formel: C₆H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00211263
CAS-nummer: 20312-37-2