3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964406-1G OR964406-5G
APOSOR964406-1GEA 441 DKK
APOSOR964406-1G APOSOR964406-5G
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
3,3-Dimethylindolin-2-one
Formel: C10H11NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00158549
CAS-nummer: 19155-24-9