3,3-Dimethylbutyraldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3,3-Dimethylbutanal
OR964405-10G
OR964405-25G
OR964405-100G
OR964405-1G
OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA
0
DKK
APOSOR964405-10G
APOSOR964405-25G
APOSOR964405-100G
APOSOR964405-1G
APOSOR964405-5G
3,3-Dimethylbutyraldehyd 97%
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel:
C₆H₁₂O Molekylvægt: 100.16 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042807 CAS-nummer: 2987-16-8 |