Fmoc-Bpa-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine, Fmoc-p-Bz-Phe-OH
OR964394-1G OR964394-5G
APOSOR964394-1GEA 513 DKK
APOSOR964394-1G APOSOR964394-5G
Fmoc-Bpa-OH 97%
Fmoc-Bpa-OH
Formel: C₃₁H₂₅NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151937
CAS-nummer: 117666-96-3