3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964275-1G
OR964275-5G
APOSOR964275-1GEA
183
DKK
APOSOR964275-1G
APOSOR964275-5G
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08234823 CAS-nummer: 42287-94-5 |