Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR964212-1G OR964212-5G
APOSOR964212-1GEA 1210 DKK
APOSOR964212-1G APOSOR964212-5G
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Boc-D-Lysinol(Z)
Formel: C₁₉H₃₀N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 252940-35-5