D-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964185-25G OR964185-5G
APOSOR964185-25GEA 3320 DKK
APOSOR964185-25G APOSOR964185-5G
D-Proline ethyl ester hydrochloride 97%
D-Proline ethyl ester hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191003
CAS-nummer: 131477-20-8