N-Benzoyl-D-alanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Bz-D-Ala-OH
OR964163-25G OR964163-5G
APOSOR964163-25GEA 480 DKK
APOSOR964163-25G APOSOR964163-5G
N-Benzoyl-D-alanine 98%
N-Benzoyl-D-alanine
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063127
CAS-nummer: 17966-60-8