Thiopicolinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Pyridine-2-carbothioamide, 2-Pyridinethioamide, 2-Pyridylthiocarboxamide
OR964116-100G
OR964116-25G
APOSOR964116-100GEA
1160
DKK
APOSOR964116-100G
APOSOR964116-25G
Thiopicolinamide 97%
Thiopicolinamide
Formel:
C₆H₆N₂S Molekylvægt: 138.19 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00087576 CAS-nummer: 5346-38-3 |