Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964093-25G OR964093-5G
APOSOR964093-25GEA 5510 DKK
APOSOR964093-25G APOSOR964093-5G
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid
Formel: C₈H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063171
CAS-nummer: 54896-21-8