N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-D-Arg(Tos)-OH
OR963991-1G OR963991-5G
APOSOR963991-1GEA 1370 DKK
APOSOR963991-1G APOSOR963991-5G
N-α-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine 98%
N-alpha-Fmoc-N-g-tosyl-D-arginine
Formel: C₂₈H₃₀N₄O₆S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065621
CAS-nummer: 139090-50-9