4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Methoxy-β-naphthylamine
OR963955-100MG
OR963955-1G
OR963955-250MG
APOSOR963955-100MGEA
1260
DKK
APOSOR963955-100MG
APOSOR963955-1G
APOSOR963955-250MG
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
4-Methoxy-2-naphthylamine
Formel:
C₁₁H₁₁NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00056592 CAS-nummer: 2764-95-6 |