2-Chlorothionicotinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963896-1G OR963896-5G
APOSOR963896-1GEA 985 DKK
APOSOR963896-1G APOSOR963896-5G
2-Chlorothionicotinamide 97%
2-Chlorothionicotinamide
Formel: C₆H₅ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659867
CAS-nummer: 1240596-59-1