(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963888-1G OR963888-5G
APOSOR963888-1GEA 1210 DKK
APOSOR963888-1G APOSOR963888-5G
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001931
CAS-nummer: 6443-72-7