2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR963800-1G OR963800-250MG OR963800-5G
APOSOR963800-1GEA 2560 DKK
APOSOR963800-1G APOSOR963800-250MG APOSOR963800-5G
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Formel: C₉H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD12828094
CAS-nummer: 129053-70-9