Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963796-25G OR963796-100G
APOSOR963796-25GEA 556 DKK
APOSOR963796-25G APOSOR963796-100G
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH 97+%
Boc-Cys(pMeOBzl)-OH
Formel: C₁₆H₂₃NO₅S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038254
CAS-nummer: 18942-46-6