Glycyl-L-leucine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid, H-Gly-Leu-OH
OR963728-100G OR963728-25G
APOSOR963728-100GEA 3230 DKK
APOSOR963728-100G APOSOR963728-25G
Glycyl-L-leucine 98%
Glycyl-L-leucine
Formel: C₈H₁₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008127
CAS-nummer: 869-19-2