2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963589-1G OR963589-250MG OR963589-5G
APOSOR963589-1GEA 1220 DKK
APOSOR963589-1G APOSOR963589-250MG APOSOR963589-5G
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044885
CAS-nummer: 918538-05-3