Boc-L-alaninal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963550-1G OR963550-5G
APOSOR963550-1GEA 0 DKK
APOSOR963550-1G APOSOR963550-5G
Boc-L-alaninal 95%
Boc-L-alaninal
Formel: C₈H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00143786
CAS-nummer: 79069-50-4