2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963530-1G OR963530-250MG
APOSOR963530-1GEA 1780 DKK
APOSOR963530-1G APOSOR963530-250MG
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01830669
CAS-nummer: 115661-82-0