4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963407-1G OR963407-5G
APOSOR963407-1GEA 469 DKK
APOSOR963407-1G APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Formel: C₁₃H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191367
CAS-nummer: 4854-84-6