4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963404-1G
OR963404-5G
APOSOR963404-1GEA
1410
DKK
APOSOR963404-1G
APOSOR963404-5G
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₃H₄IN₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22422021 CAS-nummer: 81542-51-0 |