4-(3-Thienyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963398-1G OR963398-250MG
APOSOR963398-1GEA 2030 DKK
APOSOR963398-1G APOSOR963398-250MG
4-(3-Thienyl)aniline 95%
4-(3-Thienyl)aniline
Formel: C₁₀H₉NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06740168
CAS-nummer: 834884-74-1