N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-((2-Aminoethyl)amino)acetic acid, N-(2-Aminoethyl)-Gly-OH, Ethylenediamine-N-monoacetic Acid
OR963284-1G
OR963284-250MG
OR963284-5G
APOSOR963284-1GEA
513
DKK
APOSOR963284-1G
APOSOR963284-250MG
APOSOR963284-5G
N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
N-(2-Aminoethyl)glycine
Formel:
C₄H₁₀N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00144824 CAS-nummer: 24123-14-6 |