N-Formyl-L-valine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963260-1G
OR963260-25G
OR963260-5G
APOSOR963260-1GEA
828
DKK
APOSOR963260-1G
APOSOR963260-25G
APOSOR963260-5G
N-Formyl-L-valine 95%
N-Formyl-L-valine
Formel:
C₆H₁₁NO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00021029 CAS-nummer: 4289-97-8 |