N-Acetyl-D-valine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963206-25G OR963206-100G
APOSOR963206-25GEA 0 DKK
APOSOR963206-25G APOSOR963206-100G
N-Acetyl-D-valine 98%
N-Acetyl-D-valine
Formel: C₇H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026457
CAS-nummer: 17916-88-0