Fmoc-Cys(Me)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Fmoc-S-methyl-L-cysteine
OR963134-1G OR963134-5G
APOSOR963134-1GEA 164 DKK
APOSOR963134-1G APOSOR963134-5G
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fmoc-Cys(Me)-OH
Formel: C₁₉H₁₉NO₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00237014
CAS-nummer: 138021-87-1