Ac-D-phenylglycinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963082-1G OR963082-5G
APOSOR963082-1GEA 1700 DKK
APOSOR963082-1G APOSOR963082-5G
Ac-D-phenylglycinol 95%
Ac-D-phenylglycinol
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038782
CAS-nummer: 78761-26-9