1-Phenyl-2-pentanon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Phenylpentan-2-one
OR962924-1G OR962924-5G
APOSOR962924-1GEA 589 DKK
APOSOR962924-1G APOSOR962924-5G
1-Phenyl-2-pentanon 95%
1-Phenyl-2-pentanon
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027142
CAS-nummer: 6683-92-7