2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962886-1G OR962886-250MG OR962886-5G
APOSOR962886-1GEA 1310 DKK
APOSOR962886-1G APOSOR962886-250MG APOSOR962886-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870102
CAS-nummer: 1989-25-9